Drukuj
Kwas izomaslowy, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Methylpropionic acid, 2-Methylpropanoic acid
MQ100
46935-U
46935-UEA 104 PLN
46935-U
Kwas izomaslowy, Supelco®
Kwas izomaslowy
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 155
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002658
Numer CAS: 79-31-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-195-7
Jednostka: 2529
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,05172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0629713cc86e3955bd004ad94bccefe1f33b2778&vid=6306974c95d683219da92465c1363ed62441b1ec&prid=web&clid=SAPDAM