Drukuj

Azotan(V) srebra concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®

Dostawca: Avantor
Uwaga

Synonim: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

4681.EA 0 PLN
4681.
Azotan(V) srebra concentrate for dilution to 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Azotan(V) srebra
Formuła: AgNO₃
MW: 169.87 g/mol
Temp. Wrzenia: 444
Temp. topnienia: 210
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003414
Numer CAS: 7761-88-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-853-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0998-0.1002
Normality (by titrimetry) Passes Test
(Makes 0.1N solution after dilution to 1000 mL)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR