Drukuj
Suszarki próżniowe, seria Vacutherm®
Dostawca: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 65730 PLN
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Suszarki próżniowe, seria Vacutherm®
Piece i suszarki Piece próżniowe
Suszarki próżniowe z komorami ze stali nierdzewnej, armaturą próżniową, przewodami rurowymi i zaworem kulowym. Urządzenia są przeznaczone do łagodnego suszenia wrażliwych na ciepło próbek, posiadają regulowane zabezpieczenie temperaturowe, klasa 2 (DIN 12880, część 1).
  • Modele M z płaszczem grzejnym o maksymalnej temperaturze +200°C, transfer ciepła odbywa się z komory próżniowej przez półki do wsadu
  • Modele P z podgrzewanymi półkami o maksymalnej temperaturze 300°C. Półki zawierają nagrzewnice, a ciepło jest przekazywane bezpośrednio do wsadu
  • Szybki czas
Więcej informacji o produkcie