Drukuj
VWR®, Termomikser z chłodzeniem, ekran dotykowy, Cooling Thermal Shake Touch
Dostawca: VWR Collection
460-0196EA 17970 PLN
460-0196 460-0197 460-0198 460-0199 460-0200 460-0201
VWR®, Termomikser z chłodzeniem, ekran dotykowy, Cooling Thermal Shake Touch
Bloki grzewcze Termostaty z wytrząsaniem i grzeniem/chłodzeniem
Thermal Shake Touch z chłodzeniem został zaprojektowany do aplikacji wymagających precyzyjnych i powtarzalnych wyników. Możliwość grzania, chłodzenia i wytrząsania różnych rodzajów probówek i mikropłytek z wykorzystaniem wymiennych bloków. Dotykowy ekran LCD wskazujący jednocześnie wartości temperatury, czasu i prędkości wytrząsania. Dodatkowo istnieje możliwość odczytania na wyświetlaczu komunikatów i wskazówek dotyczących obsługi. Ekran dotykowy umożliwia pracę w rękawiczkach gumowych.
  • Easy to use 4,3" colour LCD touch screen allows the user to save and
Więcej informacji o produkcie