Drukuj
Srebro 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from AgNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456032MEA 1440 PLN
456032M
Srebro 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from AgNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Silver Standards
AgNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.