Drukuj
Magnetyczne chwytaki prętów mieszających
Dostawca: Corning
6970SR
444-1018EA 71.4 PLN
444-1018
Magnetyczne chwytaki prętów mieszających
Mieszadła Stirring Tools
The stir bar retriever contains a strong magnet to remove a stir bar from all glass and plastic containers used in the laboratory.