Drukuj
VWR®, Wytrząsarka inkubacyjna na mikropłytki
Dostawca: VWR Collection
444-0272EA 11020 PLN
444-0272
VWR®, Wytrząsarka inkubacyjna na mikropłytki
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Wytrząsarka inkubacyjna na mikropłytki z kontrolerem mikroprocesorowym, mieści 4 mikropłytki lub 2 stojaki na mikroprobówki. Prędkość regulowana w szerokim zakresie umożliwia dopasowanie pracy do szeregu rożnych aplikacji. Możliwość nastawienia niskich prędkości pozwala wytrząsać małe objętości, a przy wyższych prędkościach nie powoduje utraty próbki. Zapewnia efektywne wytrząsanie i napowietrzanie próbki na małej powierzchni, np. w powierzchni płytki wielodołkowej. Przeznaczona min. do aplikacji biotechnoligcznych, mikrobiologicznych i farmakologicznych.
  • Trzy niezależne wyświetlacze