Drukuj
VWR®, Wytrząsarka na mikropłytki
Dostawca: VWR Collection
444-0270EA 6120 PLN
444-0270 444-0271 444-7094
VWR®, Wytrząsarka na mikropłytki
Wytrząsarki Wytrząsarki do mikropłytek
Wytrząsarka na mikropłytki ze sterownikiem mikroprocesorowym, na 2 lub 4 mikropłytki/płytki wielodołkowe lub 2 stojaki na mikroprobówki. Szeroki zakres nastawy prędkości wytrząsania sprawia, że sprzęt nadaje się do wielu różnych aplikacji; możliwość nastawienia niskich prędkości pozwala wytrząsać w bardzo małych objętościach, wyższe prędkości nie powodując utraty próbki zapewniają efektywne wytrząsanie i napowietrzenie próbki na małej powierzchni, np. w płytce wielodołkowej. Funkcje te sprawiają, że świetnie nadaje się do pracy w laboratoriach: immunologicznych, biotechnologicznych,Więcej informacji o produkcie