Drukuj

Tlenek miedzi(II) ≥99.9995% (metals basis)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga

Synonim: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated

44356.06 44356.14 44356.22
44356.06EA 704 PLN
44356.06 44356.14 44356.22
Tlenek miedzi(II) ≥99.9995% (metals basis)
Tlenek miedzi(II)

Purity: 99.9995% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979

Formuła: CuO
MW: 79.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2000
Temp. topnienia: 1326
Gęstość: 6.3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010979
Numer CAS: 1317-38-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-269-1
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 14,2646

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR