Drukuj

tlenek cynku (II) ≥99.9% (metals basis)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga

Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

44264.22 44264.14
44264.22EA 2640 PLN
44264.22 44264.14
tlenek cynku (II) ≥99.9% (metals basis)
Zinc oxide

Purity: 99.9% CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 10-12mm dia x 4-5mm thick, Tablets, ≈2.3g/tablet Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300

Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-222-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32
Klasyfikacja Merck : 14,10147

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR