Drukuj

Azotyn sodu ≥99.999% (metals basis)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

Synonim: Azotan(III) sodu

44227.14 44227.22
44227.14EA 1060 PLN
44227.14 44227.22
Azotyn sodu ≥99.999% (metals basis)
Azotyn sodu

Purity: 99.999% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NaNO2 Formula Weight: 69.00 Physical Form: Crystalline Density: 2.17 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 271° Merck Reference: 14,8648 UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118

Formuła: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 2.17
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011118
Numer CAS: 7632-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-555-9
Jednostka: 1500
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,8648

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR