Drukuj
VWR® Advanced Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Dostawca: VWR Collection
442-1268EA 3880 PLN
442-1268 442-1270 442-1265 442-1274
VWR® Advanced Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Mieszadła Mieszadła magnetyczne z grzaniem
Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną VWR® Advanced są przeznaczone do dostarczania dokładnych i powtarzalnych wyników we wszystkich obszarach zastosowania (badawczych, akademickich i przemysłowych) Dzięki zakresowi temperatur do 500 °C i prędkości mieszania do 1600 obr./min mieszadła grzejne VWR® zapewniają skuteczne mieszanie i doskonałą kontrolę temperatury. Dostępne w trzech rozmiarach i dwóch opcjach materiału płyty do wyboru.
  • Doskonała jednolitość temperatury i duża moc mieszania
  • Czytelny duży wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę i prędkość