Drukuj
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, 3-żebrowe mieszadła
Dostawca: IKA
0477700 0477800 1295900 1296000 2343600
441-2913EA 2040 PLN
441-2913 441-2914 441-2912 441-2911 441-2125
Narzędzie do mieszania ruchem koziołkującym, 3-żebrowe mieszadła
Mieszadła Stirring Tools
Made from stainless steel, except 441-2125, which is PTFE coated. Stirrers draw the material to be mixed from the top of the vessel to the bottom. Minimal shearing forces.
  • Ideal for stirring liquids at medium to high speeds