Drukuj
Albumina z surowicy bydlęcej, klasa standardowa
Dostawca: VWR Chemicals
421501JEA 2490 PLN
421501J
Albumina z surowicy bydlęcej, klasa standardowa
Białka
A standard grade albumin for basic applications, produced by a heat shock process in caprylic acid.
  • 5% Moisture