Drukuj

Magnez ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo

40604.FF 40604.FI 40604.GH
40604.FFEA 1740 PLN
40604.FF 40604.FI 40604.GH
Magnez ≥99.9% (metals basis), foil, hard, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Magnez

Purity: 99.9% CAS No.: 7439-95-4 Physical Form: ≈1.1g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308

Formuła: Mg
MW: 24.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 1107
Temp. topnienia: 651
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085308
Numer CAS: 7439-95-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-104-6
Jednostka: 1869
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05675

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR