Drukuj
Kolby do hodowli komórek do systemów automatycznych, CELLSTAR® AutoFlask ™
Dostawca: Greiner Bio-One
779160_100 779190_100
392-0017EA 4390 PLN
392-0017 392-0088
Kolby do hodowli komórek do systemów automatycznych, CELLSTAR® AutoFlask ™
Kolby Butelki do hodowli komórkowych
PS, sterylne.
  • Kompatybilny z szeroką gamą systemów hodowli komórek i systemów transportu płynów
  • Wstępnie nacięta przegroda wielokrotnego wejścia zapewnia sterylność zawartości kolby podczas przetwarzania
  • Kieszeń do wirowania umożliwia oddzielenie komórek od supernatantu w kolbie
  • Zintegrowany filtr hydrofobowy ułatwia wymianę gazu podczas hodowli komórkowej
  • Kodowanie kolorami umożliwia łatwą identyfikację AutoFlask hodowli komórkowej (czerwony) i AutoFlask hodowli zawiesinowej (biały)
Te kolby są specjalnie zaprojektowane do zautomatyzowanej hodowliWięcej informacji o produkcie