Drukuj
Inkubator do chłodzenia z technologią Peltier, konwekcja wymuszona, serii KT
Dostawca: Binder
9020-0289 9020-0313 9020-0311
390-0930EA 41750 PLN
390-0930 390-0929 390-0928
Inkubator do chłodzenia z technologią Peltier, konwekcja wymuszona, serii KT
Inkubatory Inkubatory z chłodzeniem
Energooszczędne inkubatory z chłodzeniem zostały zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur od 4 do 100 °C. Wyposażone w system chłodzenia Peltiera do dokładnie kontrolowanego chłodzenia do 4 °C razem z wydajnym ogrzewaniem konwencjonalnym. Urządzenie posiada łatwe do czyszczenia wnętrze ze stali nierdzewnej i wewnętrzne szklane drzwi. Inkubatory są idealne do stosowania w mikrobiologii, genetyce, zoologii, przemyśle żywności i napojów, kryminalistyce, medycynie, przemysłu farmaceutycznym i kosmetycznym. Posiadają port USB do odczytu danych i interfejs Ethernet do oprogramowaniaWięcej informacji o produkcie