Drukuj
Inkubatory z konwekcją naturalną (BD) lub konwekcją wymuszoną (BF), Avantgarde.Line
Dostawca: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 12770 PLN
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Inkubatory z konwekcją naturalną (BD) lub konwekcją wymuszoną (BF), Avantgarde.Line
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory Avantgarde.Line zapewniają stabilną i niezawodną inkubację kultur mikrobiologicznych i gwarantują powtarzalne wyniki rutynowych testów w laboratorium - nawet wysoką wydajność wsadową i długotrwałą eksploatację. Modele Avantgarde.Line BD mają naturalną konwekcję zapewniającą szybkie wyrównanie temperatury po otwarciu drzwi. Modele BF mają wymuszoną konwekcję za pośrednictwem wentylatora. Technologia komory wstępnego podgrzewania APT.line ™ zapewnia równomierny rozkład temperatury, doskonałą jednolitość temperatury i małe wahania. Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna naWięcej informacji o produkcie