Drukuj
Inkubatory, IN / INplus (konwekcja naturalna)
Dostawca: MEMMERT
IN110 IN110PLUS IN160 IN160PLUS IN260 IN260PLUS IN30 IN30PLUS IN450 IN450PLUS IN55 IN55PLUS IN75 IN750 IN750PLUS IN75PLUS IN160M IN160MPLUS IN450MPLUS IN55M IN750M IN750MPLUS IN260M IN260MPLUS IN55MPLUS IN110M IN30M IN30MPLUS IN75M IN75MPLUS IN110MPLUS IN450M
390-0644EA 11430 PLN
390-0644 390-0645 390-0646 390-0647 390-0648 390-0649 390-0650 390-0651 390-0652 390-0653 390-0654 390-0655 390-0656 390-0657 390-0658 390-0659 MEMMIN160M MEMMIN160MPLUS MEMMIN450MPLUS MEMMIN55M MEMMIN750M MEMMIN750MPLUS MEMMIN260M MEMMIN260MPLUS MEMMIN55MPLUS MEMMIN110M MEMMIN30M MEMMIN30MPLUS MEMMIN75M MEMMIN75MPLUS MEMMIN110MPLUS MEMMIN450M
Inkubatory, IN / INplus (konwekcja naturalna)
Inkubatory Inkubatory standardowe
Gama ma modele konwekcji naturalnej i wymuszonej z zakresem temperatur do 80 °C. Do wyboru są dwa różne wyświetlacze: SingleDISPLAY lub TwinDISPLAY w zależności od aplikacji.
  • Modele SingleDISPLAY, idealne do standardowych zastosowań:
  • Parametry ControlCOCKPIT: Temperatura (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), prędkość wentylatora, pozycja klapy powietrza wywiewanego, czas programu, strefy czasowe i czas letni
  • Jeden czujnik temperatury PT100 w obwodzie czteroprzewodowym i interfejs Ethernet do eksportowania protokołu protokołu
  • Podwójna ochrona przed
Więcej informacji o produkcie