Drukuj
Kwas octowy 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
34254-1L
34254-1LEA 710 PLN
34254-1L
Kwas octowy 0.1 M CH3COOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Kwas octowy
Formuła: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 118
Temp. topnienia: 17
Gęstość: 1.00 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38.5
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036152
Numer CAS: 64-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002