Drukuj
VWR®, butelki do pobierania próbek wody i próbek ogólnych
Dostawca: VWR Collection
331-0309
331-0305EA 715 PLN
331-0305 331-0309 VWRI331-0309.1 VWRI331-0306.1 VWRI331-0307.1 VWRI331-0308.1
VWR®, butelki do pobierania próbek wody i próbek ogólnych
Butelki i butle Butelki do próbek wody
HDPE, translucent, food grade wide neck graduated square bottles with HDPE colour coded tamper-evident caps.
  • Oznaczone kolorami nasadki do łatwej identyfikacji
  • Nakrętki z zabezpieczeniem dla wszystkich rodzajów butelek
  • Pełna identyfikacja partii dla napromieniowanych przedmiotów
  • Butelki pojedynczo ponumerowane dla lepszej identyfikowalności
  • W pełni nadają się do recyklingu
  • Kwadratowy kształt ułatwia przechowywanie i przenoszenie
  • Podziałka z przyrostem o 100 ml
Lekkie, trwałe butelki, z podziałką. Wybór niesterylnego, sterylnego i sterylnego dozowanegoWięcej informacji o produkcie