Drukuj
VWR®, Butelki, wąska szyjka, z zakrętką lub bez, Alpha Sirop Type
Dostawca: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0130EA 290 PLN
331-0130 331-0137 VWRL080153 VWRL080150
VWR®, Butelki, wąska szyjka, z zakrętką lub bez, Alpha Sirop Type
Butelki i butle Butelki szklane
Bezbarwne lub oranżowe szkło z nakrętką z powłoką PTFE.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań bez wysokich obciążeń termicznych
Idealne do próbkowania, przechowywania i transportu proszków i past. Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.