Drukuj

Benzaldehyd ≥98%

Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga

30749.A1 30749.A5 30749.30
30749.A1EA 293 PLN
30749.A1 30749.A5 30749.30
Benzaldehyd ≥98%
Benzaldehyde

Purity: 98% CAS No.: 100-52-7 Molecular Formula: C7H6O Formula Weight: 106.12 Flash Point: 62°(143°F) Physical Form: Liquid Density: 1.047 Refractive Index: 1.5450 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Almond-like Melting Point: -26° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 471223 Merck Reference: 14,1058 UN No.: 1990 MDL No.: MFCD00003299

Formuła: C₆H₅CHO
MW: 106.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 178…179 °C
Temp. topnienia: –26 °C
Gęstość: 1.047
Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003299
Numer CAS: 100-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-860-4
Jednostka: 1990
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98811dd8cad9340872b5c4b5bfb305860eb1f81a&vid=934c1b87225e77b213e66c334d8f27ef4d924847&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR