Drukuj

Kwas chlorowodorowy 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetric solution

Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

30018.298EA 150 PLN
30018.298 30018.447 30018.320 30018.360
Kwas chlorowodorowy 5 mol/l (5 N), AVS TITRINORM volumetric solution
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 III

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR