Drukuj

Ksylen 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA

Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga

Synonim: Dimetylobenzen

28975.950EA 0 PLN
28975.950
Ksylen 98,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 140
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3 III
REACH: 01-2119488216-32
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (mix of 3 isomers + ethylbenzene) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 137 - 141 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.865 - 0.867
Density (20/20) 0.866 - 0.869
Refractive index (20°C) 1.495 - 1.499
Substances coloured by H2SO4 Max. 1600 APHA
Benzene Max. 0.02 %
Ethylbenzene Max. 25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 5 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Toluene Max. 1.0 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR