Drukuj
D(+)-sacharoza, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
27480.294EA 553 PLN
27480.294 27480.260 27480.360
D(+)-sacharoza, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
D(+)-sacharoza
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Temp. topnienia: 169…170 °C
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006626
Numer CAS: 57-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9
Klasyfikacja Merck : 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity Max. 0.005 meq/g
Specific optical rotation (26 %; water) 66.4 - 66.8 °
Glucose Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
Insolubility in water Max. 30 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 0.05 %
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
N (Nitrogen) Max. 20 ppm
SO3 (as SO2) Max. 15 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm