Drukuj
Rozdzielacze do pojemników destylacyjnych, Bredt
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05285204 05285202
271-2542EA 580 PLN
271-2542 271-2541
Rozdzielacze do pojemników destylacyjnych, Bredt
Elementy do destylacji Odbieralniki destylatu
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distributors with four cones NS 14/23, for round bottom flasks up to 250 ml volume.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable