Drukuj

Wodorotlenek sodu 20% in aqueous solution, J.T.Baker®

Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo

Synonim: Caustic soda

2615.5000PEEA 2590 PLN
2615.5000PE 2615.9980PE
Wodorotlenek sodu 20% in aqueous solution, J.T.Baker®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (NaOH) 19.0 - 21.0 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)
Chlorides (as Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR