Drukuj

Octan heksylu, Supelco®

Dostawca: Merck

Synonim: Acetic acid hexyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

25539-1ML
25539-1MLEA 131 PLN
25539-1ML
Octan heksylu, Supelco®
Octan heksylu
Formuła: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 338
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 56
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009524
Numer CAS: 142-92-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-572-7
Jednostka: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce4ed5fb4b755d7cb4a0d27a71a487d82538b0f0&vid=30c930746386cbc5cb629f40e175f92aad474ba8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR