Drukuj
VWR®, zaciski
Dostawca: VWR Collection
241-0023EA 1100 PLN
241-0023 241-0037
VWR®, zaciski
Zaciski Zaciski uniwersalne
Stal nierdzewna. Łatwe w użyciu, solidne zaciski.
  • Zaokrąglone, niezależnie regulowane szczęki, wysokość szczęk 16 i 25 mm
  • Z dwiema śrubami radełkowanymi do łatwych, niezależnych od siebie regulacji palców mocujących