Drukuj
1,4-Dioksan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Dioksan
Stabilizacja: 20 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
23539.291EA 851 PLN
23539.291
1,4-Dioksan, dehydrated (max. 0.01% H₂O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 101.1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11.8 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Max. 0.001 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Peroxides (as H2O2) Max. 0.0100 %
Water Max. 0.0100 %
Acetyls and carbonyl derivatives Max. 40 ppm
Evaporation residue Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm