Drukuj
Łyżeczki miarowe, zestaw
Dostawca: BOCHEM
3801
231-1320EA 83.2 PLN
231-1320
Łyżeczki miarowe, zestaw
Łyżeczki
Stainless steel 18/10. Practical and convenient set of four measuring spoons.
  • Heat and chemical resistant
  • Ringed set keeps all sizes together
Dodatkowe informacje: Each set includes 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml and 15 ml spoons.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable