Drukuj
Zestaw szpatułek do proszku, mikro
Dostawca: RSG
087.300
231-0196EA 166 PLN
231-0196
Zestaw szpatułek do proszku, mikro
Szpatułki
Stainless steel 18/10 blade with black plastic handle.
  • Four-piece set, each with a 3, 4, 5 and 6 mm wide powder spatula
  • Blade has excellent chemical and thermal resistance
  • Blades are semicircular and angled