Drukuj
Karborund, TECHNICAL 1,190 mm
Dostawca: VWR Chemicals
22490.295EA 1210 PLN
22490.295
Karborund, TECHNICAL 1,190 mm
Karborund
Formuła: SiC
MW: 40.1 g/mol
Temp. Wrzenia: < 2700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2700 °C
Gęstość: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 409-21-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-991-8
Klasyfikacja Merck : 12,08636
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test