Drukuj
Napędy pomp perystaltycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 22240 PLN
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Napędy pomp perystaltycznych
Pompy Napędy pomp Napędy pomp perystaltycznych
Modele PD 5201 i PD 5206 dla zaawansowanych wymagań. Pompy perystaltyczne są idealne do transportowania i dozowania agresywnych, ściernych lub korozyjnych rozwiązań, a także sterylnych pożywek pod niskim ciśnieniem. Medium transportowane styka się jedynie z wężami, więc nie może być zanieczyszczone. Nadają się do transportu medium o wysokiej lepkości do 10 000 mPas. Pompy są samozasysające, bez uszczelek lub zaworów. Mogą one być stosowane w przemyśle spożywczym do filtrowania i rozdzielania, do uzdatniania wody, w biotechnologii oraz do rutynowych badań laboratoryjnych. Ciśnienie iWięcej informacji o produkcie