Drukuj
Napędy pomp perystaltycznych
Dostawca: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 16920 PLN
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Napędy pomp perystaltycznych
Pompy Napędy pomp Napędy pomp perystaltycznych
Modele PD 5001 i PD 5006 do standardowych zastosowań. Pompy perystaltyczne są idealne do transportowania i dozowania agresywnych, ściernych lub korozyjnych rozwiązań, a także sterylnych pożywek pod niskim ciśnieniem. Medium transportowane styka się jedynie z wężami, więc nie może być zanieczyszczone. Nadają się do transportu medium o wysokiej lepkości do 10 000 mPas. Pompy są samozasysające, bez uszczelek lub zaworów. Mogą one być stosowane w przemyśle spożywczym do filtrowania i rozdzielania, do uzdatniania wody, w biotechnologii oraz do rutynowych badań laboratoryjnych. Ciśnienie iWięcej informacji o produkcie