Drukuj
Chlorek baru dihydrat 98, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Barium dichloride
21709.364EA 1200 PLN
21709.364
Chlorek baru dihydrat 98, TECHNICAL
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 960
Gęstość: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,00971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %