Drukuj
Butelki na pożywki, kwadratowe, sterylne, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 4180 PLN
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Butelki na pożywki, kwadratowe, sterylne, Nalgene®
Butelki i butle Butelki do hodowli
PETG.
  • Szczelne zamknięcie, niepękające i trwałe
  • Transparentność oraz zredukowana przepuszczalność dla dwutlenku węgla i tlenu pozwalają na przechowywanie pożywek do 6 miesięcy
  • Butelki i nakrętki są sterylne i niepirogenne
Niedroga alternatywa dla szklanych butelek do przechowywania i transportu pożywek. Dostępne z lub bez nakrętek HDPE. Nakrętki do butelek od 30 do 1000 ml są naturalnego koloru. Nakrętki do butelek 2000 ml są białe. Butelki i nakrętki są nieautoklawowalne. Pakowane w ofoliowane tacki.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable Niski wpływ na produkcję
Certyfikacja środowiskowa NAR Certificate of Retirement