Drukuj
Bezpieczne nakrętki, szeroka szyja, odpowietrzający, wielojęzyczny, z kolorowymi nakładkami Azlon®
Dostawca: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW537VTMLR WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME WGW541VTMLME
215-3131EA 245 PLN
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3867 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873 215-3872
Bezpieczne nakrętki, szeroka szyja, odpowietrzający, wielojęzyczny, z kolorowymi nakładkami Azlon®
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, półprzezroczysty z nasadką rozpryskową z PP.
  • Opatentowany zawór upustowy DripLok® zapobiega kapaniu rozpuszczalnika
  • Nieusuwalny drukowany w czterech językach (angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim)
  • Zamknięcie precyzyjne końcówki dyszy zapewnia precyzyjne sterowanie
Szeroka szyjka zapewnia łatwe i bezpieczne wypełnienie. Wyposażone w jednoczęściowe zamknięcie z PP, które zachowuje swój kształt podczas użytkowania.
Certyfikaty: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable