Drukuj
Butelki do płukania, wąska szyjka, Azlon
Dostawca: SciLabware
WGF230P WGF236P
215-3848EA 115 PLN
215-3848 215-3849
Butelki do płukania, wąska szyjka, Azlon
Butelki i butle Tryskawki
LDPE, translucent.
  • Closures feature precision jet-tip aperture for fine control
  • Traditional and popular square shoulder round wash bottles
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable