Drukuj
VWR®, Kolby płaskodenne, wąska lub szerąka szyja
Dostawca: VWR Collection
214-1187EA 41.2 PLN
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Kolby płaskodenne, wąska lub szerąka szyja
Kolby Kolby płaskodenne
Szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysokie temperatury
  • Minimalna rozszerzalność cieplna co daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Oznaczenia objętości oraz białe pole na opisy.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certyfikaty: ISO 1773 (wąska szyja)
DIN 12347 (szeroka szyja)