Drukuj
VWR®, Kolby stożkowe Erlenmayera
Dostawca: VWR Collection
214-1130EA 369 PLN
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Kolby stożkowe Erlenmayera
Kolby Kolby Erlenmeyera
Szkło borokrzemowe 3.3, bezbarwne.
  • Wąska lub szeroka szyja, z zawiniętą obwódką
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
An economical alternative for a wide range of laboratory applications. Flasks have flared rim with markings for approximate volume graduations and a white labelling area.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certyfikaty: ISO 1773 (wąska szyja), DIN ISO 24450 (szeroka szyja).