Drukuj
Probówki do hodowli z nakrętką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 1460 PLN
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Probówki do hodowli z nakrętką, DURAN®
Probówki Probówki do hodowli
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z gwintem DIN i czerwoną nakrętką z PBT z uszczelką powlekaną PTFE.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę, możliwość sterylizacji 1 bar 121 °C
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable