Drukuj
Mikroprobówki wirówkowe, 2,0 ml
Dostawca: Brand
780550
211-2606EA 200 PLN
211-2606
Mikroprobówki wirówkowe, 2,0 ml
Probówki Probówki do mikrowirówek
PP, graduated, autoclavable with attached cap.
  • Can withstand centrifugation up to 20000×g
  • Flat cap can be easily labelled and pierced
  • Frosted marking area