Drukuj
Samoprzylepna folia uszczelniająca do testów ELISA, Brand
Dostawca: Brand
781390
211-0001EA 741 PLN
211-0001
Samoprzylepna folia uszczelniająca do testów ELISA, Brand
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Transparent PP film allows the visual inspection of the samples. Temperature range: −40 to +125 °C.