Drukuj
Pompa strumieniowa wodna
Dostawca: KARTELL
1395
181-0501EA 160 PLN
181-0501
Pompa strumieniowa wodna
Pompy Pompki wodne
W celu wytworzenia podciśnienia i odprowadzania cieczy i pary (miejsce wychwytu albo pułapka ochładzająca muszą być umocowane powyżej). Szczególnie silne w zakresie niskich ciśnień wody. PP, biała.
  • Pobór wody 300 l/h
  • Osiąga 20 mbar przy pomocy 1 ba cisnienia wody
  • Wydajność ssania ~270 l powietrza na h
  • Dobra odporność chemiczna
  • Max temperatura pracy ciągłej wynosi 80 °C
Dodatkowe informacje: Dostawa dotyczy pompy wodnej strumieniowej, przyłącze do węża (12 - 13 mm średnicy zewnętrznej.) dla wejścia wody i jeden (9 - 11 mm średnicy przyłącze próżni).