Drukuj
VWR® SD 820, Membranowe pompy próżniowe do chemii, samoschnące do gazów
Dostawca: VWR Collection
181-0094EA 11310 PLN
181-0094
VWR® SD 820, Membranowe pompy próżniowe do chemii, samoschnące do gazów
Pompy Membranowe pompy próżniowe
Dwugłowicowa pompa membranowa ze zintegrowanym systemem osuszania. Pompa ta ma zastosowanie, gdy wymagane jest osiągniecie pełnej próżni i wypompowanie większości gazów Może współpracować z suszarkami próżniowymi (do suszenia lub termicznej obróbki substancji i komponentów) i sterylizatorami parowymi do sterylizacji urządzeń, naczyń, filtrów i tkanin. Pompa może być wykorzystana do szerokiego zakresu zastosowań dzięki wysokiej odporności na działanie substancji agresywnych. Pompa zawiera membranę PTFE z opatentowanym systemem optymalizacji naprężeń, który umożliwia użycie mniejszej pompyWięcej informacji o produkcie