Drukuj
miedź, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
1736-01EA 0 PLN
1736-01
miedź, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
miedź
Formuła: Cu
MW: 63.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 2595
Temp. topnienia: 1083
Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010965
Numer CAS: 7440-50-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6
Klasyfikacja Merck : 13,02545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.90 %
Assay (Cu) ≥ 99.90 %
Insoluble in Dilute HNO₃ ≤ 0.02 %
Antimony and Tin (as Sn) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %
Lead (Pb) ≤ 0.005 %
Manganese (Mn) ≤ 0.001 %
Phosphorus (P) ≤ 0.001 %
Silver (Ag) ≤ 0.002 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤ 5.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs