Drukuj
Wskaźniki przepływu
Dostawca: Dräger
CH00216
151-0187EA 650 PLN
151-0187
Wskaźniki przepływu
Systemy wykrywania wycieków Systemy wykrywania nieszczelności gazowych
This air flow indicator for special applications can be used in all operations relating to draught detection.
Dodatkowe informacje: Supplied with an aspirator bulb, ten air flow test tubes and two sealing caps.