Drukuj
Detergenty alkaliczne, proszek, LaboClean PLM, neodisher®
Dostawca: Dr. Weigert
412276
148-3133EA 1090 PLN
148-3133
Detergenty alkaliczne, proszek, LaboClean PLM, neodisher®
Środki czystości Detergenty i środki myjące
Mildly alkaline detergent.
  • Free of oxidative additives
Suitable for the removal of the basic components of creams respective lotions and easily emulsified residues. With defoaming properties.